Merck
High-Throughput Screening
Piastra con pozzetti 4x6 di colore grigio per high throughput screening
Piastra a 24 pozzetti ad alta capacità
Lo screening ad alta capacità (HTS - High-throughput screening) è una tecnica che permette di condurre simultaneamente un alto numero di reazioni di sintesi parallela. Conosciuta anche come sperimentazione ad alta capacità (HTE - High-throughput experimentation), questa tecnica è particolarmente utile per uno screening veloce ed efficiente di un alto numero di composti chimici alla ricerca dei reagenti ideali per una data reazione. Per identificare reagenti più promettenti, i metodi di screening ad alta capacità fanno spesso ricorso a sistemi automatizzati, come i sistemi robotizzati per la preparazione delle piastre, la raccolta e l’analisi automatizzata di dati e i programmi software specifici. L’HTS ha rivoluzionato il processo di drug discovery e viene impiegato dalle industrie farmaceutiche, dalle istituzioni accademiche e dai laboratori di ricerca per identificare in tempi brevi nuovi promettenti candidati-farmaco. ​
Proponiamo una gamma di prodotti tra cui i ricercatori possano trovare tutto quello che occorre loro in materia di HTS. 
KitAlysis™- kit per l’high-throughput screening
ChemBeads – microsfere in vetro rivestite con catalizzatore per l’HTE progettate per eliminare ogni problema nella manipolazione automatizzata di sostanze solide
Contattatateci
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e sistemi o se volete essere contattati da un nostro rappresentante per un preventivo, inviateci il modulo sottostante dopo averlo debitamente compilato.
Kit di screening KitAlysis™
La piattaforma di kit di screening KitAlysis™ consente di condurre 24 reazioni chimiche singole utilizzando ~100 mg del substrato prescelto dall’utente. Utilizzando il KitAlysis™ Benchtop Inertion Box – una scatola ad atmosfera inerte da banco – queste reazioni possono essere condotte sotto atmosfera inerte senza bisogno di ricorrere ad una scatola a guanti (glovebox). I kit di screening KitAlysis™ sono disponibili già pre-pesati e pre-dispensati (pre-plated) per sette tipi di reazioni differenti:
Kit di screening KitAlysis™ (Z742108) che comprende un blocco di reazione da 24 pozzetti, la scatola trasparente ad atmosfera inerte (inertion box) ed un set di cacciaviti specifici per HTE.
Kit di base KitAlysis™ (starter kit)
Screening di basi – 11 basi liquide, 2 fiale di ciascuna base e 2 fiale aperte per ulteriori basi da aggiungere a discrezione del ricercatore per poter saggiare velocemente e in modo efficiente le basi inorganiche necessarie alle reazioni di accoppiamento incrociato.
Screening di reazioni di amminazione di Buchwald-Hartwig – 12 catalizzatori, 2 microfiale di ogni catalizzatore, per sistemi base/solvente multipli che consentono uno screening rapido di reazioni di accoppiamento incrociato C-N di Buchwald-Hartwig.
Screening di reazioni di metatesi a chiusura d’anello (medio: 5, 6, 7 atomi) – 6 catalizzatori, 4 microfiale di ogni catalizzatore, per uno screening veloce ed efficiente di reazioni di formazione intramolecolare di anelli a 5, 6 e 7 atomi a partire da dieni terminali
Screening di reazioni di borilazione di Miyaura – 6 catalizzatori, 4 microfiale di ogni catalizzatore e 2 composti diboro per definire le condizioni ottimali per la borilazione catalizzata da palladio
Screening di 24 precatalizzatori al Pd – 24 precatalizzatori di cross-coupling che permettono al ricercatore di restringere la propria selezione a kit più specifici
Screening di reazioni di cross-coupling C-N catalizzate da rame – 6 catalizzatori, 4 microfiale di ogni catalizzatore, per sistemi base/solvente multipli che consentono uno screening rapido di reazioni di cross-coupling C-N catalizzate da rame
Screening di reazioni di cross-coupling secondo Suzuki-Miyaura – 6 catalizzatori, 4 microfiale di ogni catalizzatore, per individuare le condizioni di reazione più favorevoli
ChemBeads - microsfere in vetro rivestite con catalizzatore di colore rosso.
ChemBeads - microsfere in vetro rivestite con catalizzatore di colore rosso.
ChemBeads
ChemBeads microsfere in vetro rivestite con catalizzatore utilizzate nei processi di separazione e di purificazione nella sperimentazione ad alta capacità. Queste microsfere catalitiche sono ideali per i metodi di screening automatizzato perché è possibile pesare e dosare in maniera accurata quantità di solidi inferiori al milligrammo in modo automatico. Inoltre, le ChemBeads possono essere sottoposte a misurazione del volume per eliminare eventuali microsfere danneggiate. Le ChemBeads sono caratterizzate da un rapporto superficie/volume elevato e da forma e dimensioni uniformi, così da garantire che il processo di separazione sia regolare ed efficace e che i risultati ottenuti siano affidabili. 