Merck
Piattaforme upstream per la produzione di vettori virali
Le terapie geniche si avvalgono di vettori virali per introdurre del materiale genetico modificato nelle cellule. Il processo inizia con la produzione upstream di vettori virali che vanno poi incontro a passaggi di purificazione e di concentrazione nelle fasi downstream.  
Le principali difficoltà da affrontare nel processo upstream sono quelle riguardanti la produttività, la qualità del prodotto, la robustezza e la scalabilità del processo fino alla produzione dei volumi necessari per la distribuzione commerciale. Le nostre piattaforme ottimizzate per le fasi upstream non solo minimizzano tali difficoltà, ma assicurano ai nostri clienti anche il supporto tecnico e normativo utile a prendere le decisioni giuste in ogni fase e momento del processo. 
Scoprite come accelerare lo sviluppo di terapie cellulari e geniche basate su vettori virali.
Prodotti
Loading
Le nostre piattaforme upstream associano una linea cellulare e un terreno di coltura, ottimizzati per consentire la massima produttività. Sebbene ottimizzati per essere utilizzati in associazione, ogni linea cellulare e ogni terreno di coltura possono essere impiegati anche indipendentemente l'uno dall'altra. Corredate di dettagliati protocolli, sviluppati dai nostri esperti per consentirvi di ottenere prestazioni ottimali, le nostre piattaforme ridurranno i tempi necessari per lo sviluppo del processo e vi aiuteranno a rendere disponibile ai pazienti la vostra terapia più rapidamente.
Vantaggi più importanti delle nostre linee cellulari:
  • allestimento delle banche nel rispetto delle GMP, pienamente caratterizzate e testate per la presenza di agenti avventizi
  • disponibilità di licenze per scopi di ricerca o clinico/commerciali
  • tracciabilità completa e documentazione per le domande di approvazione alle autorità di regolamentazione
Vantaggi più importanti dei nostri terreni di coltura:
  • chimicamente definiti, privi di componenti di origine animale
  • produzione conforme alle GMP
  • disponibili in forma liquida e in polvere
Linee cellulari e terreni di coltura per le fasi upstream
PIATTAFORMA VIRUSEXPRESS® LENTIVIRAL
Per risparmiare tempo nello sviluppo del processo di terapie cellulari basate su vettori lentivirali.
La piattaforma VirusExpress® Lentiviral è una soluzione basata sulla transfezione che consente di superare le difficoltà della produzione di lentivirus per mezzo di un processo upstream con cellule in sospensione scalabile e opportunamente ottimizzato.
Vantaggi più importanti delle cellule HEK293T VirusExpress®
  • La linea cellulare cresce in sospensione con alti tassi di densità e vitalità ed è caratterizzata da tempi di duplicazione brevi
  • Selezionata per i risultati eccellenti nella produzione di lentivirus utilizzando il metodo di transfezione transiente basato su polietilenimmina (PEI)
  • Allestimento delle banche nel rispetto delle GMP, pienamente caratterizzate e testate per la presenza di agenti avventizi
  • Disponibilità di licenze per scopi di ricerca o clinico/commerciali
  • Tracciabilità completa e disponibilità della documentazione per le domande di approvazione alle autorità di regolamentazione
Vantaggi più importanti del terreno EX-CELL® CD HEK293 Viral Vector
  • Supporta la vitalità ad alte densità cellulari e una crescita più rapida delle cellule HEK293T
  • Compatibile con i reagenti di transfezione basati su PEI usati nella produzione virale
  • Non necessita di boost e dell'aggiunta di reagenti per aumentare l'efficienza della transfezione
  • Chimicamente definito, privo di componenti di origine animale
  • Produzione conforme alle GMP
  • Disponibile in forma liquida e in polvere
Prestazioni della piattaforma VirusExpress® Lentiviral
PIATTAFORMA VIRUSEXPRESS® AAV
Per risparmiare tempo nello sviluppo del processo di terapie geniche prodotte in sistemi di cellule HEK293.
La piattaforma VirusExpress® AAV è una soluzione basata sulla transfezione che consente di superare le difficoltà della produzione di AAV per mezzo di un processo upstream con cellule in sospensione, scalabile, specificamente ottimizzato.
Vantaggi più importanti delle cellule HEK293 VirusExpress®
  • La linea cellulare cresce in sospensione con alti tassi di densità e vitalità ed è caratterizzata da tempi di duplicazione brevi
  • Selezionata per i risultati eccellenti nella produzione di AAV utilizzando il metodo di transfezione transiente basato su polietilenimmina (PEI)
  • Allestimento delle banche nel rispetto delle GMP, pienamente caratterizzate e testate per la presenza di agenti avventizi
  • Licenze disponibili per scopi di ricerca o clinico/commerciali
  • Tracciabilità completa e disponibilità della documentazione per le domande di approvazione alle autorità di regolamentazione
Vantaggi più importanti del terreno Cellvento® 4HEK
  • Consente di raggiungere elevatissime densità di cellule vitali e la massima produttività di AAV
  • Supporta la crescita di numerose linee cellulari HEK293 con requisiti nutrizionali diversificati
  • Compatibile con i reagenti di transfezione basati su PEI usati nella produzione di AAV
  • Terreno per colture cellulari chimicamente definito e privo di componenti di origine animale
  • Produzione conforme alle GMP
  • Disponibile in forma liquida e in polvere
Prestazioni della piattaforma VirusExpress® AAV
PIATTAFORMA Sf-RVN®
Per migliorare il profilo di sicurezza di terapie geniche prodotte in sistemi di cellule di insetto.
I sistemi di espressione in cellule di insetto sono un'alternativa interessante per la produzione di AAV in quanto sono facili da coltivare e non dipendono dalla transfezione. Tuttavia, poiché molte linee cellulari di insetto Sf-9 sono contaminate da Sf-Rhabdovirus, la linea cellulare Sf-9 esente da Sf-rhabdovirus (Sf-RVN®) garantisce un profilo di sicurezza virale migliore e costituisce una opzione allettante per una produzione di AAV scalabile.
La piattaforma Sf-RVN®, comprendente una linea cellulare esente da Sf-Rhabdovirus, favorisce la mitigazione del rischio e costituisce una soluzione scalabile e dalle prestazioni elevate, ottimizzata per la produzione di AAV.
Vantaggi più importanti della linea cellulare di insetto Sf-RVN®
  • Linea cellulare Sf-9 esente da Sf-Rhabdovirus di comprovata affidabilità
  • Le medesime caratteristiche delle cellule Sf-9
  • Allestimento delle banche nel rispetto delle GMP, pienamente caratterizzate e testate per la presenza di agenti avventizi
  • Licenze disponibili per scopi di ricerca o clinico/commerciali
  • Tracciabilità completa e disponibilità della documentazione per le domande di approvazione alle autorità di regolamentazione
Vantaggi più importanti del terreno di EX-CELL® CD Insect
  • Ottimizzato per l'accrescimento e la produttività delle cellule Sf-9
  • Supporta la crescita di più linee cellulari di insetto (Sf-21, S2, Tni e C636)
  • Chimicamente definito e privo di componenti di origine animale
  • Produzione conforme alle GMP
  • Disponibile in forma liquida e in polvere