Elettrosintesi
L’elettrosintesi, o sintesi elettrochimica, è una tecnica sintetica in cui si utilizza l’energia elettrica per realizzare reazioni chimiche che portano alla sintesi di nuovi prodotti. I vantaggi offerti dall'elettrochimica sono numerosi: nuove reattività, tolleranza elevata ai gruppi funzionali, chemioselettività e la capacità di sintetizzare composti altamente funzionalizzati o complessi difficilmente accessibili per altre vie ecc. L'elettrosintesi organica è in grado di generare intermedi reattivi instabili o difficili da isolare e di usarli per dare origine a molecole più complesse mediante ulteriori reazioni elettrochimiche. In più, il ricorso all’elettricità permette di fare a meno di sostanze chimiche tossiche e costose, così da portare a termine il processo di sintesi in modo più efficiente, più pulito e più economico, nel rispetto dei principi della chimica verde.
Scoprite di più su
Piattaforma per elettrolisi SynLectroTM
Il nostro portfolio di prodotti per l’elettrosintesi consta di una gamma di celle elettrolitiche di vetro, tappi e manicotti in PTFE, bracci reggi elettrodo ed elettrodi per consentire ai ricercatori di condurre reazioni elettrochimiche in modo sicuro ed efficiente. La nostra piattaforma di prodotti SynLectro™ è progettata per rendere più semplice e standardizzare la sintesi organica per via elettrochimica, a seconda della specifica reazione di interesse e della scala su cui viene condotta, dai volumi tipici del laboratorio di ricerca fino alla produzione.
Faraday Lab: workstation per elettrosintesi
Faraday Lab, la nostra workstation per elettrosintesi, è un'unità di controllo dell'alimentazione elettrica “plug and play”, appositamente ideata per scopi di sintesi elettrochimica. Rendendo disponibili tre tipologie di esperimento (corrente costante, tensione costante e voltammetria ciclica) e consentendo di salvare ed esportare i dati delle reazioni, Faraday Lab è la soluzione perfetta per accostarsi all’elettrosintesi. Faraday Lab è compatibile con tutti gli elettrodi e le strumentazioni di laboratorio, inclusa la nostra piattaforma per elettrolisi SynLectro™.
Risorse sui prodotti
- Brochure: SynLectro™ Electrolysis Platform
Our SynLectro™ Electrolysis Platform is designed to simplify and standardize electrochemical organic synthesis at research and batch scale.
- Article: SynLectro™ Electrolysis Platform
Find out how to this platform simplifies and standardizes electrochemical organic synthesis to make it more efficient, cleaner and cheaper.
- Article: Visible-light Photoredox Catalysis
Photoredox chemistry is a powerful tool in organic synthesis. Find the right photoreactor for your experiment.
- Article: Acid and Base Chart — Table of Acids & Bases
Use this chart to find the relative strength of the most common acids and bases.
- Article: Aldol Condensation Reaction
Learn about this useful carbon-carbon bond-forming reaction first introduced by Charles Wurtz.
- Article: Greener Chemistry: Methods and Products for Amide Bond Formation
Explore our products for catalytic amidation technology to make your organic synthesis more sustainable.
- Article: Baeyer-Villiger Oxidation Reaction
Learn about the benefits, applications, and recent research for this useful reaction technique and explore our products.
- Article: Spirocyclic Building Blocks for Scaffold Assembly
Explore our suit of spirocyclic building blocks developed in collaboration with Professor Dr. Carreira and Spirochem.
- Article: Diels–Alder Reaction
Browse our products for cycloaddition and learn more about the applications of this reaction, which was awarded the Nobel prize in chemistry.
- Aldrichimica Acta: Pioneer Your Pathway Discovery
Take a deep dive into preparative batch-type electrosynthesis, reductive electrosynthesis, and emerging trends in organic electrocatalysis.