Strisce, cartine e lettori
Le strisce reattive, uno strumento analitico semplice, efficace e a basso costo, vengono utilizzate per il rilevamento rapido di un analita sul campo o in situ. Si può procedere immergendo nella soluzione del campione la striscia reattiva rivestita di una sostanza chimica che reagisce con l’analita, oppure ponendo il campione sulla striscia. La facilità d’uso e l’elevata specificità delle strisce reattive rende vantaggioso il loro utilizzo per le rilevazioni in-processo. I risultati delle strisce reattive vengono letti mediante osservazione visiva oppure per mezzo di lettori digitali che offrono una risposta quantitativa.
Risorse sui prodotti
Catalogo: Analisi delle acque, ambientali e alimentari
Brochure: RQflex® 20 Reflectometer - For Rapid and Precise In-process Monitoring and Rapid QC Analysis
Brochure: Soil Testing for Cannabis Growers: applications
Bollettino applicativo: Reflectometry – Hydroxymethylfurfural (HMF) in Honey
Bollettino applicativo: Nitrate in Soil with MQuant® StripScan App
Webinar: Digital In-process Analyses Solutions to Solve Increased Testing Needs
MQuant® StripScan Webportal
Strisce reattive in applicazioni alimentari
La nostra selezione di strisce reattive per applicazioni alimentari include le strisce MQuant® e Reflectoquant® a lettura visiva o strumentale. Utilizzabili con facilità ovunque, riducono significativamente tempi e costi delle analisi di laboratorio. Le strisce reattive MQuant® sono utilizzate per lo screening semiquantitativo del glucosio e della lattoperossidasi nel latte pastorizzato e, inoltre, per il rilevamento, tra gli altri, di acido ascorbico e acido lattico nella frutta. Le strisce reattive Reflectoquant® sono impiegate unitamente al riflettometro RQflex® 20 per la misurazione quantitativa, semplice e accurata, di diverse sostanze nella produzione di cibi e bevande, oltre che nell’analisi dell’acqua. Sono disponibili, ad esempio, strisce reattive Reflectoquant® per la determinazione del contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF) nel miele e nei succhi di frutta, degli zuccheri totali nelle patate e di nitrati negli ortaggi.
Strisce reattive MQuant® per analisi semiquantitative
Le strisce reattive MQuant® consentono la determinazione semiquantitativa di più di 30 ioni, composti organici e inorganici differenti in un intervallo di concentrazioni da mg/L a g/L. Esse presentano piccole quantità di reagente su un tampone assorbente accoppiato a un sottile strato di polietilene tereftalato (PET). Oltre che nelle applicazioni alimentari di cui sopra, le strisce reattive MQuant® si prestano a diverse misurazioni semiquantitative, tra cui:
- contenuto di potassio in acque potabili, minerali, industriali, acque di scarico, campioni di suolo, vino, birra e succhi di frutta
- arsenico in acqua, estratti di suolo, prodotti farmaceutici, campioni biologici e alimenti liquidi
- nitriti in acque di riscaldamento e raffreddamento
- stagno e suoi composti in bagni galvanici, agenti riducenti, stabilizzatori, catalizzatori, disinfettanti, fungicidi e mordenti utilizzati nell’industria tessile
Strisce reattive e lettore Reflectoquant® per analisi quantitative
La serie Reflectoquant® include le strisce reattive Reflectoquant® e lo strumento RQflex® 20 per l’analisi diretta, in situ, dei campioni nella produzione di cibi e bevande e nell’analisi dell’acqua. Per offrire in pochi minuti risultati quantitativi affidabili, le strisce reattive Reflectoquant® sono dotate di codice a barre con taratura lotto-specifica. Oltre che nelle applicazioni alimentari di cui sopra, le strisce reattive Reflectoquant® si prestano a numerose determinazioni quantitative differenti, quali:
- acido malico nei vini
- formaldeide nei prodotti ittici
- calcio nel formaggio
- perossidi e acido peracetico nel controllo delle procedure di disinfezione
App StripScan MQuant® per la lettura digitale delle strisce reattive MQuant®
L’app StripScan MQuant® consente di leggere facilmente in pochi secondi i risultati dei nitrati e del pH. Analisi dei risultati, gestione e condivisione dei dati non richiedono alcuna fatica con questa app; inoltre, una efficiente visualizzazione dei dati e consente un'interpretazione agevole e trasparente.