69413
Idrossido di sodio
suitable for HPLC, LiChropur™, 49.0-51.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Stato
solution
Concentrazione
49.0-51.0%
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.1% sodium carbnate (Na2CO3)
Densità
1.500-1.540 g/mL at 20 °C
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 240 nm Amax: ≤0.17
λ: 260 nm Amax: ≤0.15
λ: 280 nm Amax: ≤0.08
λ: 300 nm Amax: ≤0.03
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- As an extraction solvent in high-performance liquid chromatography (HPLC) in combination with inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) (HPLC ICP-MS) speciation of selenium in enriched onion leaves.
- As an analytical reagent in HPLC and HPLC coupled electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS) determination of flavonoids and stilbenes in red wine and related biological products.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?