Dispositivi Amicon®
Concentra la tua proteina, non perderla. Quando per concentrare le proteine utilizzi i filtri Amicon® Ultra, puoi contare su recuperi affidabili. Gli ultrafiltri Amicon® offrono un metodo rapido e affidabile per concentrare proteine e altre biomolecole, per separare i componenti di campioni biologici e ambientali in base al peso molecolare e per dissalare e dializzare proteine e anticorpi nella fase di preparazione dei campioni. Abbiamo sviluppato i filtri Amicon® Ultra con le membrane Ultracel® in cellulosa rigenerata a ridotto adsorbimento per assicurare un taglio molecolare più preciso e un elevato recupero proteico.
Scopri di più su
Risorse sui prodotti
- Article: Rapid Antibody Concentration with Amicon® Ultra Centrifugal Filters
I protocolli di purificazione delle immunoglobuline generalmente includono il binding a una resina per cromatografia di affinità funzionalizzata con proteina A o G, il lavaggio delle proteine non legate e l’eluizione con un tampone a basso pH.
- Article: Protein Labeling and Purification with Amicon® Pro Centrifugal Filters
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
- Article: Nanoparticle Ultrafiltration
Metodi di filtrazione e selezione di filtri a membrana per la purificazione e produzione di nanoparticelle
- Article: Virus Concentration by Ultrafiltration
Ultrafiltration using Amicon® Ultra centrifugal devices for concentrating virus in preparation of high titer virus stocks and isolation of virus from samples.
- Article: Detergent Removal with Amicon® Pro Centrifugal Filters
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
- Brochure: Refine Protein Preparation
With over 50 years of experience in developing protein sample preparation technologies, we are constantly innovating new tools to offer you rapid and efficient solutions that can be smoothly integrated into your workflow.
- Brochure: Millipore® Filtration Guide
In the 1950s, we pioneered the use of microporous nylon film for filtration – and in the decades since, have invented hundreds of products using membrane chemistries optimized for diverse applications.
COME SCEGLIERE UN FILTRO AMICON® ULTRA
- Determinare il volume iniziale del campione
- Determinare il peso molecolare (MW) della macromolecola di interesse e scegliere una membrana da ultrafiltrazione con un taglio molecolare (MWCO) 2-3 volte più piccolo del MW della macromolecola.
- Scegliere il formato della confezione
FILTRI CENTRIFUGHI AMICON® ULTRA
I dispositivi centrifughi Amicon® Ultra consentono di effettuare rapidamente l'ultrafiltrazione, raggiungendo elevati fattori di concentrazione anche con matrici diluite e complesse. Il design verticale e l'area della superficie attiva della membrana garantiscono velocità nel trattamento dei campioni, elevati recuperi e la possibilità di concentrare i campioni fino ad 80 volte.
Caratteristiche
- Recuperi elevati (90-98%): membrane Ultracel® in cellulosa rigenerata con un’intera gamma di tagli molecolari
- Tempi di processamento rapidi: la membrana verticale riduce la concentrazione per polarizzazione e lo sporcamento, consentendo tempi centrifuga ultrarapidi (ridotti fino a 10 - 15 minuti)
- Adsorbimento aspecifico ridotto: la membrana sigillata a caldo riduce il rilascio di estraibili
- Comodo monitoraggio dei campioni: pareti traslucide e tacche graduate del volume
- La possibilità di accedere direttamente al campione con la pipetta evita ulteriori passaggi nella fase di recupero del concentrato
- La possibilità di ricorrere alla reverse spin, cioè di centrifugare l'unità di concentrazione capovolta nella provetta di raccolta, assicura recuperi delle proteine massimi e costanti, anche nel caso di piccole quantità di campioni diluiti
- Perdite di campione ridotte: un dispositivo fisico d'arresto della filtrazione evita di centrifugare fino a secco con il rischio di perdere il campione
- Ampia compatibilità chimica: compatibili con una gran varietà di soluzioni acquose, tra pH 1 e 9
- Preparazione dei campioni riproducibile e affidabile: fattori di concentrazione prevedibili, nessun essiccamento dei campioni
- Concentrazione delle proteine rapida: fattore di concentrazione tra 25 e 80 in un solo passaggio
I filtri centrifughi Amicon® Ultra sono disponibili con limite d'esclusione del peso molecolare nominale (NMWL) di 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa e 100 kDa.
- Filtri centrifughi Amicon® Ultra da 0,5 mL
- Filtri centrifughi Amicon® Ultra da 2 mL
- Filtri centrifughi Amicon® Ultra da 4 mL
- Filtri centrifughi Amicon® Ultra da 15 mL
Peso molecolare (MW) |
---|
Scelta del rotore e della forza g |
---|
Fattore di concentrazione |
---|
Applicazioni
- Concentrazione di campioni biologici contenenti antigeni, anticorpi, enzimi, acidi nucleici o microrganismi
- Purificazione di macromolecole da estratti di colture tissutali e da lisati cellulari e rimozione delle proteine prima dell’HPLC
- Concentrazione di proteine diluite o prepurificate da eluati di colonne
- Dissalazione, scambio di tampone o diafiltrazione
- Esclusione dimensionale e frazionamento proteico
AMICON® PRO ADAPTER
I dispositivi Amicon® Pro Adapter sono stati ideati per l’impiego con le unità centrifughe Amicon® Ultra al fine di consentire l’esecuzione simultanea di diversi processi della preparazione di campioni proteici tra cui, a titolo di esempio, dialisi, diafiltrazione, purificazione per affinità, scambio di tampone, preparazione del campione assistita da filtro (FASP) e concentrazione. L’Amicon® Pro Adapter è l’unico prodotto sul mercato che offre la flessibilità necessaria per operare qualcuno o tutti i passaggi della preparazione dei campioni proteici in un solo dispositivo, a vantaggio del massimo recupero grazie al fatto che non si debbano trasferire i campioni. Il design unico dell’interfaccia tra la punta in cui avviene lo scambio di tampone e l’unità Amicon® Ultra consente di scambiare oltre il 99% di tampone con una sola centrifugata.
I dispositivi Amicon® Pro Adapter si compongono di una camera da 10 mL per le fasi di lavaggio e scambio di tampone, un setto poroso che consente l’introduzione di resine d’affinità e la simultanea eluizione e concentrazione di proteine e anticorpi e, infine, una punta che, regolando il flusso, assicura una diafiltrazione continua e controllata.
Caratteristiche
- Flessibilità: ideati per operare simultaneamente la marcatura di anticorpi e proteine, la purificazione, la concentrazione del campione, o una diafiltrazione controllata
- Recuperi migliori: eliminando le fasi di trasferimento dei campioni, diminuiscono la perdita di proteine
- Risparmio di tempo: con un solo dispositivo è possibile operare più processi delle procedure di purificazione delle proteine
Applicazioni
- Marcatura di anticorpi
- Scambio di tampone con diafiltrazione continua
CELLE CON AGITATORE AMICON®
Le celle con agitatore Amicon® si servono dell’ultrafiltrazione in pressione (pUF) ad alte portate per processare grandi volumi di campione, operando rapidamente concentrazione, diafiltrazione e scambio di tampone. Per la filtrazione, si applica direttamente del gas in pressione alla cella. Alcune delle membrane filtranti compatibili sono le Ultracel® in cellulosa rigenerata (RC) e le Biomax® in PES (polietersolfone), disponibili nell'ampio intervallo di limiti d’esclusione del peso molecolare nominale compreso tra 1kDa e 500kDa. I soluti con peso molecolare superiore al taglio molecolare nominale (NMWCO) della membrana vengono trattenuti nella cella, mentre l’acqua e i soluti con peso molecolare inferiore al taglio molecolare passano nel filtrato e fuoriescono dalla cella.
Caratteristiche
- Ultrafiltrazione di grandi volumi: tre diverse dimensioni per processare volumi tra 50 mL e 400 mL, con un serbatoio esterno opzionale da 800 mL per espandere ulteriormente la capacità
- Concentrazione del campione delicata: una blanda agitazione magnetica minimizza la polarizzazione per concentrazione e la denaturazione da forze di taglio
- Ultrafiltrazione rapida: elevate portate con concentrazioni di macrosoluto fino del 10%
- Riutilizzabili e autoclavabili: le celle con agitatore Amicon® possono essere sterilizzate in autoclave
- Allestimento semplice e sicuro: raccordi rapidi per i tubi
- Caratteristiche di sicurezza integrate: grazie alle viti filettate e alla valvola di sicurezza, non è necessario un contenitore esterno. Ciò si traduce in procedure di montaggio e smontaggio più semplici e in una chiarissima conferma del fatto che il dispositivo sia stato montato correttamente.
Applicazioni
- Concentrazione, diafiltrazione e scambio di tampone per soluzioni di macromolecole quali proteine, enzimi, anticorpi e virus