Vetreria e altri prodotti DWK per le life science
DWK Life Sciences è uno dei primi produttori e fornitori al mondo di vetreria di precisione da laboratorio e di soluzioni di confezionamento primario per il mondo della ricerca life science, della diagnostica e farmaceutico. La sua offerta comprende oltre 35.000 prodotti in vetro e plastica, fabbricati in 12 stabilimenti e commercializzati con i famosi marchi DURAN®, WHEATON® e KIMBLE®. La qualità di livello mondiale dei suoi prodotti e l'affidabilità del suo vetro sono il degno complemento di un portafoglio innovativo per il mondo della ricerca e delle life science. Gli esperti di DWK Life Sciences si dedicano allo sviluppo e alla fornitura di prodotti e servizi di qualità eccellente che soddisfino le elevate aspettative dei clienti nei laboratori e negli ambienti di produzione di tutto il mondo.
Panoramica della pagina
Vetreria DURAN®
DURAN® è un marchio leader nel settore della vetreria da laboratorio; i prodotti, ideati in Germania, vengono realizzati in vetro borosilicato 3.3. L'azienda, che vanta una competenza produttiva maturata in oltre 120 anni di attività, unisce a un'eccellente qualità dei prodotti la passione per l'innovazione. Il vetro borosilicato 3.3 DURAN® si distingue per la qualità altamente riproducibile, la resistenza chimica, l’inerzia e la trasparenza elevate, la possibilità di impiego ad alte temperature, l'espansione al calore minima e l’elevata resistenza allo shock termico. Inoltre, è conforme ai requisiti definiti da USP/EP/JP per il vetro neutro di Tipo 1 idoneo all’utilizzo nell’industria farmaceutica. Il portafoglio DURAN® comprende più di 3.000 prodotti, molti dei quali realizzati ai sensi degli standard DIN/ISO. La gamma dei prodotti DURAN® comprende:
- bottiglie di vetro da laboratorio DURAN®
- tappi e dispositivi di chiusura DURAN®
- becher e beute DURAN®
- vetreria per applicazioni chimiche DURAN®
- articoli per volumetria DURAN®
- vetreria DURAN® PURE
Articoli da laboratorio WHEATON®
WHEATON® è un illustre marchio di contenitori di prima qualità per applicazioni scientifiche, industriali e d’imballaggio, con decenni di esperienza nella produzione e nella customizzazione di recipienti in vetro e plastica. L'offerta di prodotti WHEATON® è completata da svariati strumenti e apparecchiature e da servizi a valore aggiunto, come la configurazione, la pulizia e la sterilizzazione dei prodotti su specifica del cliente. I prodotti da laboratorio WHEATON® comprendono:
- flaconcini WHEATON®
- bottiglie di vetro WHEATON®
- flaconi di plastica WHEATON®
- tappi e dispositivi di chiusura WHEATON®
- apparecchiature da laboratorio WHEATON®
- flaconcini per cromatografia WHEATON®
Vetreria e prodotti specialistici KIMBLE®
KIMBLE® è il marchio di fiducia per la vetreria e i prodotti specialistici da laboratorio in vetro borosilicato con coefficiente di espansione molto basso (3.3) e in vetro sodico-calcico. Con oltre 11.000 prodotti, offre l'assortimento più completo di prodotti in vetro da laboratorio per applicazioni scientifiche, molti dei quali realizzati come previsto dagli standard ASTM. Il nostro portafoglio di vetreria e prodotti specialistici KIMBLE® comprende:
- provette e tubi KIMBLE®
- articoli per volumetria KIMBLE®
- flaconcini e micropiastre KIMBLE®
- bottiglie da laboratorio KIMBLE®
- tappi e dispositivi di chiusura KIMBLE®
- vetreria per applicazioni chimiche KIMBLE®
Altri prodotti distribuiti da DWK Life Sciences
DWK Life Sciences ha acquisito o distribuisce anche una serie di altri affidabili marchi di vetreria e articoli in plastica per il laboratorio. Tra essi:
- vetreria PYREX® (disponibile solo presso DWK Life Sciences in alcuni paesi)
- articoli da laboratorio SOCOREX®
- articoli da laboratorio AZLON®
- articoli da laboratorio QUICKFIT® (disponibili solo presso DWK Life Sciences in alcuni paesi)
- articoli da laboratorio MBL®
Risorse sui prodotti
- Biological Buffer Calculator
Buffer solution calculator: Empirical formula, pKa, and buffer pH range calculations for various buffers.
- Biology and Chemistry Calculators and Applications Resource Hub