Microelettronica e nanoelettronica
La microelettronica e la nanoelettronica sono rami dell’elettronica in cui le dimensioni nominali dei componenti elettronici sono di grandezza compresa tra 100 e 0,1 micrometri (microelettronica) e o dai 100 nanometri in giù (nanoelettronica). La capacità di memoria dei dispositivi elettronici avanzati di cui disponiamo oggi è stata raggiunta incrementando significativamente la densità dei microchip. La riduzione delle dimensioni dei transistor a effetto di campo ha permesso di inserire nei circuiti integrati un maggior numero di componenti, ottenendo così dispositivi elettronici più potenti ed energeticamente efficienti , di peso ridotto e bassi consumi.
Secondo la legge di Moore, il numero di transistor inseribili in un singolo chip è destinato a raddoppiare ogni due anni. Da quando, nel 1965, è stata formulata questa teoria, la tecnologia di fabbricazione dei semiconduttori si è evoluta al passo pronosticato e ha rivoluzionato l’industria. Tuttavia, il ritmo di riduzione delle dimensioni sta rallentando e la principale sfida per la produzione di componenti elettronici su scala submicrometrica riguarda la progettazione del gate del transistor, che controlla il flusso di corrente nel canale. Più si rimpiccioliscono i componenti elettronici, più diventa difficile produrli. Gli effetti fisici e quelli quantistici alterano le proprietà dei materiali dalla macroscala alla nanoscala, con un effetto a livello di interazioni interatomiche e di proprietà quantomeccaniche.
Articoli tecnici correlati
- Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
- Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).
- Graphene oxide is a unique material that can be viewed as a single monomolecular layer of graphite with various oxygen containing functionalities such as epoxide, carbonyl, carboxyl and hydroxyl groups.
- Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
- Spintronics, short for spin-based electronics, sometimes called magnetoelectronics, is the term given to microelectronic devices that function by exploiting the spin of electrons.
- Visualizza tutto (64)
Protocolli correlati
- Microparticles protocol for washing particles may be done via centrifugation. This procedure must be performed carefully.
- Our photoresist kit was designed to have the necessary chemical components for each step in the lithographic process. The component materials are provided in pre-weighed quantities for your convenience. Etchants are available separately so that the proper etchant can be chosen for a variety of substrate choices.
- The dispersibility and bundle defoliation of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), which can be applied to materials produced by the CoMoCAT® process, have been extensively investigated by SouthWest NanoTechnologies (SWeNT ®) and at the University of Oklahoma.
- Selenium is an essential trace element. It is a necessary dietary constituent of at least 25 human selenoproteins and enzymes containing selenocysteine. Additionally, as selenium is a semiconductor and photoelectrically active, it has more advanced applications such as xerography and solar cell assembly.
- The following material related to Nanodisc Technology is adapted from on-line content of the research group of Professor Stephen Sligar of the University of Illinois at Urbana-Champaign, with the kind permission of Professor Sligar.
- Visualizza tutto (4)
Cerca altri articoli e protocolli
L’introduzione di materiali innovativi, nanotubi in carbonio, nanotubi in nitruro di boro, punti quantici e additivi a base di grafene ha favorito l’ulteriore miniaturizzazione delle nanotecnologie e delle microtecnologie. Questi e altri nuovi materiali possono essere modellati e manipolati con straordinaria precisione alle scale più ridotte. Le nuove tecnologie consentono la deposizione e la stratificazione di materiali elettronici di spessore preciso, financo su scala atomica. La tecnologia per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori a film sottile utilizza materiali conduttori, semiconduttori e isolanti per mettere sul mercato soluzioni avanzate in volumi elevati e a costi molto ridotti. I moderni metodi di fabbricazione impiegati per la nanoelettronica comprendono il patterning (litografia), l’etching (incisione), la deposizione di film sottili e le tecniche di drogaggio.
I campi di ricerca emergenti si concentrano sui nuovi approcci alla nanotecnologia e sullo studio degli effetti quantomeccanici. L’elettronica molecolare utilizza singole molecole come componenti elettronici per stabilire un contatto elettrico con elettrodi di grandi dimensioni. La spintronica, o elettronica basata sul trasporto di spin, manipola la proprietà di spin degli elettroni con campi magnetici ed elettrici, determinando una corrente spin-polarizzata che permette di raggiungere velocità di trasferimento dati più elevate e capacità di stoccaggio, densità di memoria e potenza di elaborazione superiori a quelle consentite dal ricorso alla sola carica elettrica.