Merck
Colorazioni per ematologia
Immagine al microscopio di cellule; al centro tre cellule caratterizzate da nuclei blu scuro particolarmente evidenti circondate da cellule più chiare e uniformi su uno sfondo bianco
Differenziate le cellule dei vostri campioni di sangue e midollo osseo e conducete indagini diagnostiche affidabili con il vostro protocollo preferito, attingendo dal nostro assortimento completo di soluzioni di alta qualità per le colorazioni ematologiche. 
ll nostro portafoglio diversificato include una gamma completa di soluzioni di colorazione definite chimicamente e formulate con precisione che offrono prestazioni ottimali e riproducibili per la differenziazione ematologica e la diagnostica. Offriamo i reagenti per le colorazioni di Giemsa, Wright, Wright-Giemsa, Leishman e May-Grünwald, inclusi azzurro, eosina, blu di metilene e blu cresile brillante. Altri prodotti rinomati sono il kit per l'emoglobina fetale e le colorazioni per il ferro e per i reticolociti.
Tutti i nostri prodotti sono pronti per l'uso, registrati IVD, certificati CE e sottoposti a controlli di qualità completi. L'elevata qualità garantita, la lunga durata e la riproducibilità da lotto a lotto offrono risultati definitivi e riproducibili per facilitare i test ematologici, anche nei casi diagnostici più difficili.
Scoprite di più su
Colorazioni rapide Hemacolor®
La nostra sofisticata gamma Hemacolor® può aiutarvi a colorare e differenziare rapidamente gli strisci di sangue. Che siano utilizzati manualmente o con procedure automatizzate, le soluzioni e kit Hemacolor® consentono di ottenere in modo efficiente la brillantezza e la riproducibilità della colorazione di Pappenheim in soli 30 secondi.
  • Le soluzioni e i kit Hemacolor® contengono le compresse per il tampone più 3 soluzioni pronte per l'uso altamente stabili (soluzione di fissazione, rossa e blu).
  • Le soluzioni Hemacolor® per colorazioni rapide possono essere acquistate anche singolarmente.
  • Il sistema di colorazione auto-Hemacolor® è stato progettato per la colorazione automatica di strisci di sangue e midollo osseo in combinazione con il coloratore per vetrini Hematek® (Siemens Healthcare Diagnostics).
Reagenti e kit per citochimica
Siamo stati i primi nella rilevazione di numerosi enzimi cellulari clinicamente importanti mediante citochimica introducendo commercialmente sali di diazonio stabilizzati e substrati costituiti da naftoli sostituiti. Abbiamo inoltre introdotto soluzioni base stabilizzate (Fast Red Violet LB base, Fast Blue BB base e Fast Garnet GBC base) che consentono di regolare facilmente i volumi dei reagenti di lavoro in base alle proprie esigenze. Tutti i nostri kit sono forniti in formati convenienti e facili da usare e possono essere utilizzati per scopi clinici e di ricerca.
Kit per colorazioni HEMATOGNOST Fe®
Per localizzare i componenti cellulari e analizzare l'attività enzimatica nel sangue, approfittate del nostro assortimento completo di reagenti per colorazioni citochimiche pronti all'uso. Queste soluzioni di elevata qualità consentono una visualizzazione affidabile e ottimale della citochimica enzimatica e dei cambiamenti patologici nel sangue del paziente. I kit HEMATOGNOST Fe® rilevano lo ione ferrico libero (Fe3+) nelle cellule tramite la reazione del blu di Prussia (blu di Berlino) consentendo la diagnosi di varie patologie tra cui emocromatosi, asbestosi o malattie del midollo osseo.
Prodotti ausiliari per ematologia
Garantite una fissazione e un montaggio appropriato dei vostri campioni ematologici per ottenere risultati stabili e riproducibili con l'aiuto del nostro ampio portafoglio di prodotti ausiliari. Troverete tutto ciò di cui avete bisogno per preparare, fissare, colorare, conservare e montare i vostri campioni ematologici:
  • tamponi in compresse per la preparazione di soluzioni di lavaggio
  • olio da immersione per microscopia con elevati fattori d'ingrandimento
  • mezzi di montaggio e agenti di montaggio acquosi e non acquosi
  • altri accessori per laboratori di ematologia e istologia
Coloratore automatizzato Midas® III-Plus
Il coloratore automatizzato Midas® III-Plus offre la possibilità di automatizzare tutte le applicazioni di colorazione per ematologia e batteriologia. Poiché l'unità è completamente programmabile, è possibile riprodurre le tecniche di colorazione in uso e garantire risultati coerenti per gli strisci di sangue periferico e di midollo osseo, nonché per gli strisci batteriologici.