Merck
Colonne cromatografiche per il bioprocesso
Le colonne cromatografiche sono fondamentali per una separazione ottimale delle vostre molecole a valore aggiunto. Disponiamo di colonne per attività su qualsiasi scala, da quella di laboratorio agli impianti pilota e di processo, tutte in grado di garantire prestazioni robuste e costanti e la flessibilità per affrontare qualsiasi lavorazione, dalle attività di screening alla produzione su larga scala.
Scoprite di più a proposito di
Alcune colonne cromatografiche Vantage® di svariate dimensioni
Colonne Vantage® per ricerca, sviluppo e produzione
Le colonne cromatografiche Vantage® sono ideali per la purificazione a livello di sviluppo, impianto pilota o produzione nelle applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche. Le colonne Vantage® sono progettate per un assemblaggio facilitato e un’ottima scalabilità, dalla R&S alla scala pilota, fino alla produzione su piccola scala, con un volume morto completamente azzerato.
  • La famiglia di colonne da laboratorio Vantage® L per ricerca e sviluppo è particolarmente indicata per applicazioni con granulati cromatografici di piccole dimensioni
  • La famiglia di colonne cromatografiche Vantage® A2 è particolarmente indicata per materiali di impaccamento rigidi per cromatografia ad alta risoluzione
  • Le colonne cromatografiche Vantage® S2 si adattano con flessibilità ad un’ampia gamma di applicazioni
Un esempio di colonna cromatografica QuikScale®, comprendente il tubo colonna in vetro trasparente installato su un supporto, su sfondo bianco. Il supporto ha quattro gambe metalliche dotate di ruote, a vantaggio della mobilità.
Famiglia di colonne scalabili QuikScale® 
Questa famiglia di colonne cromatografiche, robuste e scalabili, massimizza le rese dei processi, incrementa la produttività e riduce i tempi di commercializzazione. Le colonne QuikScale® raggiungono un’efficienza molto elevata e consentono di ottenere una purezza del prodotto maggiore, a velocità lineari più elevate. Possono essere utilizzate con qualsiasi materiale cromatografico, sono di facile riempimento e garantiscono un impaccamento uniforme per una risoluzione ottimale in un’ampia gamma di applicazioni.
Un innovativo distributore di flusso garantisce un impaccamento uniforme per il pieno utilizzo della colonna cromatografica, consentendo separazioni riproducibili e affidabili. L’opzione ad alto flusso, con pressioni di funzionamento fino a 7 bar e portate fino a 1000 cm/h, assicura la massima flessibilità nella progettazione del processo. Ciò consente di aumentare l’altezza del letto cromatografico quando si ha a che fare con materiali che richiedono contropressioni e/o flussi elevati.
Le colonne cromatografiche QuikScale® sono progettate per:
  • la scalabilità, grazie ad una gamma molto vasta di colonne (diametri da 70 mm a 630 mm, altezze da 550 mm a 1100 mm) e di supporti per il letto cromatografico (maglie di 10, 20 o 30 µm)
  • un'ampia gamma di applicazioni, grazie alla varietà di materiali per i tubi (vetro, acrilico, acciaio inossidabile)
Colonna cromatografica circolare in acciaio inossidabile montata su un supporto formato da più tubi verticali connessi tra loro da due anelli metallici alle due estremità inferiore e superiore. Sotto la colonna, sul supporto sono presenti manopole e leve di regolazione. A vantaggio della mobilità, la colonna è installata su un supporto metallico dotato di ruote orientabili.
Colonne IsoPak™ per applicazioni in scala di processo
Le colonne IsoPak™ danno risultati rapidi ed altamente riproducibili, assicurando prestazioni cromatografiche costanti, ideali per applicazioni su scala di processo. Ciò che rende unica la colonna IsoPak™ è la riproducibilità delle operazioni di impaccamento e di scarico. Grazie ad un esclusivo design della valvola, la sospensione di impaccamento (slurry) viene pompata direttamente nella colonna, la quale può essere impaccata e scaricata senza rimuovere la cella di flusso superiore. Condurre le operazioni in ambiente isolato fa sì che l’esposizione dell’operatore ai materiali cromatografici venga limitata in modo drastico.
Le colonne IsoPak™ sono disponibili in un’ampia gamma di soluzioni quanto a diametri (da 440 a 1.400 mm e oltre), materiali per i tubi e altezze del letto (da 500 a 1.000 mm). Le colonne offrono:
  • impaccamento e scarico regolari, per risultati riproducibili
  • facilità di manutenzione
  • scalabilità
2 colonne cromatografiche preimpaccate minichrom di dimensioni diverse, progettate per lo sviluppo del processo
Colonne Minichrom per lo sviluppo del processo
Le colonne MiniChrom sono progettate per scopi di sviluppo del processo, ottimizzazione dei metodi e screening dei parametri, ma anche per la preparazione dei campioni. Le colonne MiniChrom vengono sottoposte a controllo della qualità per quanto riguarda l'HETP e il fattore di asimmetria, il che assicura che esse forniscano:
  • riproducibilità straordinaria
  • scalabilità eccellente
  • comodità di confronto tra diverse fasi stazionarie
8 Robocolumns preimpaccate disposte su una micropiastra
Robocolumns® per processi ad alta produttività
Le RoboColumns® sono colonne cromatografiche miniaturizzate facili da usare, che possono essere disposte individualmente sul formato standard, a 96 pozzetti, comunemente utilizzato per le micropiastre, in base alle esigenze applicative. Sono progettate per lo sviluppo di processi ad alta produttività, per lo screening e l'ottimizzazione di resine e condizioni di separazione e per la preparazione dei campioni prima delle successive analisi.
1 colonne cromatografica preimpaccata Hibar®, in acciaio inossidabile
Colonne Hibar® per lo screening della fase stazionaria
Colonne in acciaio inox pronte all'uso, preimpaccate con adsorbenti cromatografici per la separazione dei prodotti finali in quantitativi che vanno dai mg ai grammi.
9 colonne cromatografiche preimpaccate Opus® di dimensioni diverse, allineate dalla più piccola a sinistra alla più grande a destra
Colonne Opus® per chi cerca scalabilità e flessibilità
Dal banco di laboratorio alla produzione, il nostro portafoglio completo di resine è ora disponibile in un formato monouso, pronto per l'impiego. Esso nasce dalla nostra collaborazione con Repligen, azienda leader del settore delle colonne preimpaccate, che ha portato alla combinazione delle nostre resine ad alte prestazioni con loro colonne OPUS®, a vantaggio della massima flessibilità del cliente. Le colonne OPUS® assicurano scalabilità lineare delle prestazioni, dalla convalida del processo fino alla produzione.
Risorse sui prodotti
Pagina 1 di 3