Documenti
93350
Sigma-Aldrich
Trizma® base
≥99.7% (T), crystalline, puriss p.a., aminopeptidase substrate
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propandiolo, THAM, Tris base, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometamolo
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Beilstein:
741883
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
product name
Trizma® base, puriss. p.a., ≥99.7% (T)
Descrizione
aminopeptidase substrate
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.7% (T)
Forma fisica
crystalline
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as SO4)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 10% in H2O)
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. eboll.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
168-172 °C
Solubilità
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 230 nm Amax: ≤0.6
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 430 nm Amax: ≤0.01
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Tris is an established basimetric standard and buffer used in biochemistry and molecular biology. It may be used by itself as a buffer or as a component of mixed buffer formulations, such as Tris-EDTA (TE) buffer, Tris-acetate-EDTA (TAE) buffer, Tris-borate-EDTA (TBE) buffer, etc. It is pure, essentially stable, relatively non-hygroscopic and has a high equivalent weight.
Applicazioni
Tris base has been used:
  • In the preparation of TAE buffer for TAE agarose gel used to run PCR products by gel electrophoresis
  • As a component of sample buffer for SDS-PAGE
  • In the preparation of IEC (ion-exchange chromatography) buffer
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, ad ogni °C in meno della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre ad ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di pH di 0,03-0,05 unità.
Per applicazioni che necessitano estrema precisione, utilizzare un pHmetro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Easily compare specifications for Trizma products with the Trizma specification table.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Quantitative determination of titin and nebulin in poultry meat by SDS-PAGE with an internal standard.
Tomaszewska-Gras J, et al.
Meat Science, 62(1), 61-66 (2002)
In vivo Analysis of Cyclic di-GMP Cyclase and Phosphodiesterase Activity in Escherichia coli Using a Vc2 Riboswitch-based Assay.
Liu Y, et al.
Journal of Bacteriology (2017)
a-Synuclein Aggregation Monitored by Thioflavin T Fluorescence Assay.
Wordehoff M and Hoyer W
Bio-protocol, 8(14) (2018)
Tri (hydroxymethyl) aminomethane as Acidimetric Standard.
Fossum J, et al.
Analytical Chemistry, 23(3), 491-493 (1951)
Preparation of Buffers for Use in Enzyme Studies.
Gomori G
Methods in Enzymology, 1, 138-146 (1955)