Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 175,00 € | |
| 5 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 679,00 € |
Informazioni su questo articolo
175,00 €
usage
sufficient for 100 sample(s) (per 500 µL of reagent)
feature
Intended use (For stabilization of RNA samples for RNA gel electrophoresis)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
test parameters
sample volume: 10 μL per lane
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) - | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| usage sufficient for 100 sample(s) (per 500 µL of reagent) | usage - | usage - | usage - |
| greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics - |
| test parameters sample volume: 10 μL per lane | test parameters - | test parameters : 3 min hands on time, sample volume: 90-110 μL | test parameters - |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
50-00-0
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EC222-5EA | 04061842202911 |
| EC222-1EA | 04061842202904 |