Informazioni su questo articolo
feature
Intended use (For stabilization of tissue samples prior to DNA or RNA purification)
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
room temp
General description
Features and Benefits
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
12125-02-9
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?