G2526
Gel Loading Buffer
for NA electrophoresis
Sinonimo/i:
6X DNA loading buffer, 6X DNA loading dye, 6X DNA loading solution, agarose gel loading buffer, agarose gel loading dye, agarose gel loading solution, sample loading buffer, sample loading dye, sample loading solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Attività estranea
RNAse, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation