Vai a
C3309
Cesium chloride
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
604,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CsCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.36
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-600-2
MDL number:
Assay:
≥99.5% (titration)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
604,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
impurities
Insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-7.5 (20 °C, 3 M in H2O)
mp
645 °C (lit.)
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.00001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.02%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.03 at 260 in H2O at 3 M, ≤0.03 at 280 in H2O at 3 M
application(s)
hematology
histology
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C3011C6914940127
Cesium chloride BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
C3309
Cesium chloride
Cesium chloride Grade I, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
C3011
Cesium chloride
Cesium chloride Grade II, ≥98%
Sigma-Aldrich
C6914
Cesium chloride
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
solubility
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.0%
assay
≥98%
assay
≥99.5% (with AgNO3, titration), ≥99.9 trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Co: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, As: ≤0.00001%, Cd: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Li: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Na: ≤0.02%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
K: ≤0.05%, Li: ≤50.0 ppm, Mg: ≤1.0 ppm, Na: ≤0.1%, Ni: ≤1.0 ppm, Pb: ≤1.0 ppm, Rb: ≤0.1%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)