This product is to be stored at room temperature.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 92,70 € |
50 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 160,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 273,00 € |
250 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 597,00 € |
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 971,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.260,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CsCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.36
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-600-2
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
92,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartitype
Grade I
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
mp
645 °C (lit.)
absorption
≤0.2 at 280 in H2O at 50%
application(s)
hematology
histology
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Cesium chloride has been used as a component of pipette solution, to record mechanosensitive currents in dorsal root ganglia neurons. It has been used in patch clamping to study neurons in intact myenteric ganglia.
Biochem/physiol Actions
Oral intake of cesium chloride is known to increase the pH in cancer cells. Mild toxicity of cesium chloride might cause hypotension, gastrointestinal distress, numbness and syncope. It also leads to severe hypokalemia, hypomagnesemia, acute heart attack and polymorphic ventricular tachycardia in episodes.[1]
Analysis Note
Solutions may contain a slight haze.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form crystals | form powder |
| assay ≥99.0% | assay ≥98% | assay - | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 645 °C (lit.) | mp 645 °C (lit.) | mp - | mp 645 °C (lit.) |
| absorption ≤0.2 at 280 in H2O at 50% | absorption ≤0.2 at 280 in H2O at 50% | absorption - | absorption - |
| application(s) hematology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
storage temperature
1 risposta-