940127
Cesium chloride
≥99.5 (titration), ≥99.9 trace metals basis
Sinonimo/i:
Caesium chloride, Cesium monochloride
Scegli un formato
426,00 €
Scegli un formato
About This Item
426,00 €
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (with AgNO3, titration)
≥99.9 trace metals basis
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤1500 ppm (trace metals analysis)
Punto di fusione
200 °C
645 °C (lit.)
Densità
2.19 g/cm3
Cationi in tracce
K: ≤0.05%
Li: ≤50.0 ppm
Mg: ≤1.0 ppm
Na: ≤0.1%
Ni: ≤1.0 ppm
Pb: ≤1.0 ppm
Rb: ≤0.1%
applicazioni
(Energy)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)