Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 293,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 505,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CsCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.36
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-600-2
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 1 g/mL, clear, colorless
293,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartitype
Grade II
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
645 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/mL, clear, colorless
density
3.988 g/cm3
absorption
≤0.2 at 280 in H2O at 50%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Biochem/physiol Actions
Cesium chloride (CsCl) is used to treat various kinds of cancers. Oral and intravenous administration of CsCl is linked with seizures, cardiotoxicity, syncope and death. In rats, CsCl reactions displays several variations in blood chemistry, that are categorized by a reduction of total protein content, pH, an increase in the level of urea, creatinine, glucose and total hemoglobin.
Analysis Note
Solutions may contain slight haze.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form crystals | form powder |
| assay ≥98% | assay ≥99.0% | assay - | assay ≥98% |
| solubility H2O: 1 g/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 3.988 g/cm3 | density - | density - | density - |
| mp 645 °C (lit.) | mp 645 °C (lit.) | mp - | mp 645 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?