Vai a
A2883
L-Arginine ethyl ester dihydrochloride
≥98%
Sinonimo/i:
L-Arginine ethyl ester hydrochloride (1:2)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
58,60 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18N4O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.18
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
58,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Arginine ethyl ester dihydrochloride,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)C(N)CCCNC(N)=N
InChI
1S/C8H18N4O2.ClH/c1-2-14-7(13)6(9)4-3-5-12-8(10)11;/h6H,2-5,9H2,1H3,(H4,10,11,12);1H
InChI key
DUCUWLZKZPQJDY-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4663A4881P3892
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or solid
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)