Vai a
P3892
Poly-L-arginine hydrochloride
suitable for bioconjugations, Mol wt >70,000
Sinonimo/i:
L-Arginine homopolymer hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
80,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
223,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
385,00 €
288,75 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
80,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Poly-L-arginine hydrochloride, mol wt >70,000
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
>70,000
technique(s)
bioconjugation: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N12O4.ClH/c19-10(4-1-7-26-16(20)21)13(31)29-11(5-2-8-27-17(22)23)14(32)30-12(15(33)34)6-3-9-28-18(24)25;/h10-12H,1-9,19H2,(H,29,31)(H,30,32)(H,33,34)(H4,20,21,26)(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);1H/t10-,11-,12-;/m0./s1
InChI key
PQEISBBDIRAKGR-LFELFHSZSA-N
Application
Poly-L-arginine hydrochloride has been used:
  • as polyelectrolyte solution in the synthesis of biodegradable capsules
  • as layer constituent, in the preparation of layer by layer (LbL) assembly of multilayer biodegradable shells
  • in assay for the determination of binding activity of C-reactive protein for polycationic ligands
Biochem/physiol Actions
Poly-L-arginine (PLA) possesses anti-bacterial activity. It has a greater capacity to enhance membrane permeability. PLA at lower concentration enhances cell proliferation and at higher concentration acts as antiproliferative agent.
Analysis Note
Contains 3% or less ornithine residue by TLC.
Molecular weight based on viscosity of precursor poly-L-ornithine.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4663P7762A2883
form
powder or solid
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
mol wt
>70,000
mol wt
5,000-15,000
mol wt
15,000-70,000
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly-L-arginine hydrochloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)