Merck
A4881
DL-Arginine hydrochloride
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
Arginine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.66
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
250-903-0
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
DL-Arginine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
128-130 °C
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cl.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for nitric oxide synthetase; induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Application
DL-Arginine hydrochloride (DL-Arg) is a racemic mixture of the natural proteinogenic amino acid L-arginine and the non-proteinogenic D-arginine. DL-Arg is used in physicochemical analysis of amino acid complexation dynamics and crystal structure formations.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)