Vai a
390A
Leukocyte Peroxidase (Myeloperoxidase) Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
355,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
MDL number:
355,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
Hanker-Yates substrate kit
Quality Segment
usage
sufficient for 10-120 manual assays
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
The Leukocyte Peroxidase (Myeloperoxidase) kit is intended for use as a general laboratory histochemical stain for the demonstration of leukocyte peroxidase. This manual, qualitative procedure identifies leukocyte peroxidase in blood or bone marrow films of human specimens.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
86C86R85L1
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
usage
sufficient for 10-120 manual assays
usage
-
usage
-
usage
-
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Acid Hematoxylin Solution (2852) 100 mL
  • Peroxidase Indicator Reagent (3901) 10 vial(s)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • TRIZMAL™ 6.3 Buffer Concentrate, pH 6.3(concentrate), 0.2 M 50 mL
    SDS
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Central nervous system
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
390A-1KT04061831973013
Domande
  1. Can methanol replace the ethanol fixative for use in myeloperoxidase kits 390A and 391A?
    1 risposta
    1. When using the 390A or 391A kits for staining myeloperoxidase, fixatives containing methanol should not be used. Each kit has a recommended fixative that should be used and should not be substituted with methanol. Additionally, for any kit intended for In Vitro Diagnostic Use, the recommended fixative should be used.