Vai a
3901
Peroxidase Indicator Reagent
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 vials
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
384,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7.0 (20 °C)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Kit component in the Sigma Leukocyte Peroxidase (Myeloperoxidase) Procedure, 390A.
Other Notes
Contains p-Phenylenediamine diHCL (1 part) and catechol (2 parts). Commonly referred to as Hanker Yates Reagent.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
91A90A1HT1003
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
120-80-9
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yuta Enami et al.
Gastroenterology, 136(7), 2356-2364 (2009-03-24)
Hepatic inflammation occurs immediately after cells are transplanted to the liver, but the mechanisms that underlie this process are not fully defined. We examined cyclooxygenase pathways that mediate hepatic inflammation through synthesis of prostaglandins, prostacyclins, thromboxanes, and other prostanoids following
Lilianne Barbar et al.
Neuron, 107(3), 436-453 (2020-06-03)
New methods for investigating human astrocytes are urgently needed, given their critical role in the central nervous system. Here we show that CD49f is a novel marker for human astrocytes, expressed in fetal and adult brains from healthy and diseased
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
3901-10VL04061838202895