Vai a
903C
TRIZMAL™ 6.3 Buffer Concentrate
pH 6.3(concentrate), 0.2 M
Sinonimo/i:
Trizmal buffer, Trizma® maleate buffer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
121,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
MDL number:
121,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Suitable for use in the absence of visible microbial growth.
contains
(Chloroform added as preservative)
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.2 M
pH
6.3(concentrate)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
For use in the Naphthol AS-D Chloroacetate Kit No. 90-C2
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizmal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
913SRE006293290
concentration
0.2 M
concentration
1 M
concentration
-
concentration
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
100
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
form
solution
form
solution
form
liquid
form
solution
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pH
6.3(concentrate)
pH
6.3(concentrate)
pH
-
pH
8.6-9.0
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Central nervous system
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-66-3
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)