86R
Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit
based on naphthol AS-BI and fast red violet LB
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
applicazioni
hematology
histology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Solo come componenti del kit
- Citrate Solution (915) 50 mL
- FRV-Alkaline Solution (862) 10 mL
- Hematoxylin Solution, Gill No. 3 (kit only) 50 mL
- Naphthol AS-BI Alkaline Solution (861) 10 mL
- Sodium Nitrite Solution (914) 10 mL
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials