Vai a
ECM554
Saggio di invasione cellulare QCM ECMatrix, 24 pozzetti (8 µm) fluorimetrico.
The Cell Invasion Assay Kit kuses a 24 well plate with 8 um pores, which is ideal for evaluation of invasive tumor cells.
Sinonimo/i:
Cell invasion assessment kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
24 assays
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
942,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
942,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Il kit per il saggio di invasione cellulare utilizza una piastra da 24 pozzetti con pori da 8 um ed è adatto allo studio delle cellule tumorali invasive.
Il kit per invasione cellulare CHEMICON® è l′ideale per l′analisi delle cellule tumorali invasive. Ciascun kit per invasione cellulare CHEMICON contiene i reagenti sufficienti per l′analisi di 24 campioni. Essendo un test quantitativo è particolarmente utile per lo screening di agenti farmacologici.
ll kit per invasione cellulare CHEMICON è destinato esclusivamente a scopi di ricerca; non adatto per applicazioni diagnostiche o terapeutiche.
Packaging
24 saggi
Preparation Note
Conservare i componenti del kit a 2-8°C fino alla data di scadenza. Non congelare.
Other Notes
Sistema per saggio di invasione cellulare, piastre da 24 pozzetti, sterile: (Cod. 70019) 2 piastre da 24 pozzetti con 12 inserti rivestiti con ECMatrixTM per ciascuna piastra (24 inserti rivestiti in totale/kit per 24 test).
Soluzione per il distacco delle cellule: (Cod. 90131) Una bottiglia - 16 mL.
tampone 4X per la lisi cellulare: (Cod. 90130) Una bottiglia - 16 mL.
CyQuant GR Dye 1: (Cod. 90132) Una provetta - 75 μL.
Pinzetta: (Cod. 10203) una.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ECM551ECM555ECM550
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
species reactivity
vertebrates
species reactivity
vertebrates
species reactivity
human
species reactivity
vertebrates
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
ECM55404053252366406