ECM551
Saggio di invasione cellulare su collagene QCM, 24 pozzetti (8 µm), colorimetrico
The Cell Invasion Assay Kit kuses a 24 well plate with 8 um pores, which is ideal for evaluation of invasive tumor cells.
Sinonimo/i:
Cell invasion kit
Scegli un formato
920,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
920,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
QCM
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Applicazioni
Struttura cellulare
Il kit per il saggio di invasione cellulare CHEMICON è destinato esclusivamente ad usi di ricerca; non usare in applicazioni diagnostiche o terapeutiche.
Confezionamento
Componenti
Colorante per cellule: (Cod. 90144) un falcone da 20 mL.
Tampone di estrazione: (Cod. 90145) un falcone da 20 mL.
Bastoncini in cotone: (Cod. 10202) 50 per confezione.
Pinzette: (Cod. 10203) una per confezione.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C