Documenti
ECM555
Sigma-Aldrich
Saggio di invasione cellulare QCM ECMatrix, 96 pozzetti (8 µm) fluorimetrico.
The CHEMICON Cell Invasion Assay Kit employs a 96-well plate, and provides an efficient system for evaluating the invasion of tumor cells through a basement membrane model.
Sinonimo/i:
8 μm pore cell invasion assay
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
QCM
tecniche
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Il saggio di invasione cellulare QCM ECMatrix si esegue sulle cellule che, a seguito dell′invasione, si trovano sul fondo della membrana dell′inserto. Tali cellule possono essere ottenute trattando la membrana con il tampone per il distacco delle cellule. Le cellule vengono quindi lisate e rilevate mediante il colorante brevettato CyQuant GR. Si tratta di un colorante fluorescente verde che lega gli acidi nucleici cellulari emettendo un forte segnale fluorescente. Il kit per il saggio di invasione cellulare fornisce un efficiente sistema per lo studio dell′invasione delle cellule tumorali attraverso un modello di membrana basale.
Applicazioni
Il saggio per invasione cellulare QCM ECMatrix , 96 pozzetti (8 μm), fluorimetrico, è stato usato negli studi di invasione cellulare di:
  • carcinoma cervicale umano
  • osteosarcoma
  • cellule di cancro al seno
  • cellule di cancro al coloretto
È ideale per lo screening di agenti farmacologici, la valutazione delle MMP o delle proteasi responsabili dell'invasione cellulare e l'analisi della funzione genica in cellule trasfettate.
Caratteristiche e vantaggi
  • Il saggio non richiede marcatura, raschiatura, lavaggio o conteggio delle cellule.
  • Grazie al rilevamento omogeneo della fluorescenza e al formato a 96 pozzetti è adatto per lo screening su larga scala e per il confronto quantitativo di più campioni
  • Fornisce un sistema rapido ed efficiente per la determinazione quantitativa di vari fattori implicati nell′invasione cellulare.
Componenti
Assemblaggio per saggio di invasione cellulare in piastra da 96 pozzetti, sterile: (cod 90200) un vassoio di alimentazione da 96 pozzetti e una piastra per invasione cellulare da 96 pozzetti con inserti rivestiti con ECMatrix™.
vassoio a 96 pozzetti per colture cellulari: (Cod. 90129) vassoio di alimentazione a 96 pozzetti.
soluzione per il distacco delle cellule: (Cod. 90131) un flacone - 16 mL.
tampone di lisi cellulare 4X: (Cod. 90130) un flacone- 16 mL.
Colorante CyQuant GR: (Cod. 90132) un flacone - 75 μL.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Visita l’Archivio dei documenti
Increases in mitochondrial biogenesis impair carcinogenesis at multiple levels.
Xiao Wang,Carlos T Moraes
Molecular Oncology null
Sheeba Irshad et al.
Cancer research, 77(5), 1083-1096 (2017-01-14)
Cancer cells tend to metastasize first to tumor-draining lymph nodes, but the mechanisms mediating cancer cell invasion into the lymphatic vasculature remain little understood. Here, we show that in the human breast tumor microenvironment (TME), the presence of increased numbers
Sodium arsenite inhibits migration of extravillous trophoblast cells in vitro.
Chi-Shan Li,Rita Loch-Caruso
Reproductive Toxicology null
Differential expression of matrix metalloproteinases in brain- and bone-seeking clones of metastatic MDA-MB-231 breast cancer cells.
Andreas M Stark,Bartosz Anuszkiewicz,Rolf Mentlein,Toshiyuki Yoneda,H Maximilian Mehdorn et al.
Journal of Neuro-Oncology null
Targeting of Integrin {beta}1 and Kinesin 2{alpha} by MicroRNA 183.
Li G, Luna C, Qiu J, Epstein DL, Gonzalez P
The Journal of Biological Chemistry null