Documenti
ECM550
Sigma-Aldrich
Saggio di invasione cellulare QCM ECMatrix, 24 pozzetti (8 µm), colorimetrico
The CHEMICON Cell Invasion Assay Kit uses a 24-well plate, with 8 um pores, which provides an efficient system for evaluating the invasion of tumor cells through a basement membrane model.
Sinonimo/i:
Basement membrane cell invasion assay
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
QCM
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Disponibile inoltre: Scratch test Cell Comb! Ottieni i dati biochimici grazie allo scratch test!Clicca qui
Introduzione
L'invasione attraverso la matrice extracellulare (ECM) rappresenta un passaggio importante della metastatizzazione. Le cellule tumorali iniziano l'invasione aderendo ai vasi sanguigni e penetrandone la parete. Gli enzimi proteolitici, come le collagenasi (MMP), creano dei piccoli fori nella membrana basale, la lamina che fa da guaina attorno ai vasi sanguigni, consentendo così l′invasione da parte delle cellule tumorali.
Il kit per il saggio di invasione cellulare CHEMICON fornisce un sistema efficiente per analizzare l'invasione delle cellule tumorali attraverso un modello di membrana basale. Il kit utilizza la ECMatrix, una matrice di proteine​della membrana basale ricostituita derivata dal sarcoma murino di Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Abbiamo esaminato le prestazioni dei kit utilizzando fibroblasti ottenuti da fibrosarcoma umano (HT-1080), e fibroblasti non invasivi (NIH3T3).
Il kit per il saggio di invasione cellulare CHEMICON è ideale per lo studio delle cellule tumorali invasive. Ciascun kit contiene reagenti sufficienti per l′analisi di 12 campioni.
Il kit per il saggio di invasione cellulare CHEMICON è destinato esclusivamente ad usi di ricerca; non usare in applicazioni diagnostiche o terapeutiche.
Principio del saggio:
Il saggio di invasione cellulare CHEMICON viene eseguito in una camera di invasione, una piastra per colture tissutali a 24 pozzetti con 12 inserti per colture cellulari. Gli inserti contengono una membrana in policarbonato con pori di 8 μm sopra alla quale viene fatto asciugare un sottile strato di ECMatrixTM. Lo strato di ECM occlude i pori della membrana, bloccando così la migrazione delle cellule non invasive. Al contrario le cellule invasive migrano attraverso lo strato di ECM e aderiscono al fondo della membrana di policarbonato.
Applicazioni:
Il kit per il saggio di invasione cellulare CHEMICON è ideale per lo studio delle cellule tumorali invasive. Ciascun kit contiene reagenti sufficienti per l′analisi di 12 campioni.
Il kit per il saggio di invasione cellulare CHEMICON è destinato esclusivamente ad usi di ricerca; non usare in applicazioni diagnostiche o terapeutiche.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Il rilevamento delle cellule in grado di migrare avviene tramite colorazione con cristal violetto.
Confezionamento
12 pozzetti
Componenti
Camera per studi di invasione cellulare: (Cod. 70019) Una piastra da 24 pozzetti con 12 inserti per colture cellulari rivestiti da ECMatrixTM.
Colorante per cellule: (Cod. 20294) un falcone da 10mL.
Bastoncini in cotone: (Cod. 10202) 24 per confezione.
Pinzette: (Cod. 10203) una per confezione.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C per un massimo di 6 mesi. Non congelare.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Inhibition of CD44 expression in hepatocellular carcinoma cells enhances apoptosis, chemosensitivity, and reduces tumorigenesis and invasion.
Zhigang Xie,Pei Feng Choong,Lai Fong Poon,Jianbiao Zhou,Jiaying Khng et al.
Cancer Chemotherapy and Pharmacology null
Jung-Sun Park et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 97(9), 4011-4019 (2008-02-02)
All-trans retinoic acid (ATRA)-incorporated nanoparticles of methoxy poly(ethylene glycol) (MPEG)-grafted chitosan were prepared through ion-complex formation between ATRA and chitosan. This nanoparticle has around 100 nm of diameter and favorable reconstitution properties. ATRA-incorporated nanoparticles has almost similar cytotoxicity against CT-26
Down-regulation of JAK1 by RNA interference inhibits growth of the lung cancer cell line A549 and interferes with the PI3K/mTOR pathway.
Dan Liu,Yi Huang,Jing Zeng,Bojiang Chen,Na Huang,Na Guo,Lunxu Liu,Hong Xu,Xianming Mo,Weimin Li
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology null
The effect of a novel frizzled 8-related antiproliferative factor on in vitro carcinoma and melanoma cell proliferation and invasion.
Kristopher R Koch,Chen-Ou Zhang,Piotr Kaczmarek,Joseph Barchi,Li Guo,Hanief M Shahjee,Susan Keay
Investigational New Drugs null
Li Fan et al.
Experimental physiology, 105(5), 793-808 (2020-02-23)
What is the central question of this study? What is the role of lncRNA PRRT3-AS1 in the regulation of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) gene-mediated mechanistic target of rapamycin (mTOR) signalling pathway in proliferation, apoptosis and autophagy of prostate cancer
Contenuto correlato
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.