Vai a
AB152
Anticorpo anti-tirosina idrossilasi
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine 3-monooxygenase, tyrosine hydroxylase, TH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
635,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mollusk, feline, ferret, Aplysia (marine mollusc), rat, squid, Drosophila, mouse
Application:
ELISA, IF, IHC (p), IP, WB
Citations:
1287
635,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1033
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo anti-tirosina idrossilasi, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mollusk, feline, ferret, Aplysia (marine mollusc), rat, squid, Drosophila, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
General description
62 kDa
La tirosina idrossilasi (nota anche come tirosina 3-idrossilasi e tirosina 3-monoossigenasi) svolge un ruolo importante nella fisiologia dei neuroni adrenergici. È il primo enzima coinvolto nella biosintesi delle catecolamine dopamina e noradrenalina dalla tirosina e quello che ne limita la velocità. La TH è dunque un utile marcatore per i neuroni dopaminergici e noradrenergici. L′attività enzimatica della TH necessita di ioni ferrosi come cofattori e si ritiene che sia regolata dalla fosforilazione. Sono state identificate almeno quattro isoforme di TH umana, ottenute da splicing alternativi.
Immunogen
Tirosina idrossilasi denaturata da feocromocitoma di ratto (denaturata mediante sodio dodecil solfato).
Application
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:
è riportato l′utilizzo di un lotto di questo anticorpo alla diluizione 1:100-1:1.000, a 4°C, per 1-3 giorni. L′anticorpo ha marcato campioni di tessuto sia congelati freschi che inclusi in paraffina mediante immunofluorescenza indiretta e immunoperossidasi.
Immunofluorescenza:
un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato con diluizione 1:100-1:1.000.
Immunoprecipitazione:
un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in un saggio di immunoprecipitazione.
ELISA:
un lotto di questo anticorpo è stato utilizzato per un saggio ELISA.
Le diluizioni ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
L′anticorpo anti-tirosina idrossilasi rileva il livello di TH , è citato in letteratura e convalidato per l'uso in ELISA, IF, IH, IH(P), IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
marker neuronali & gliali.
Biochem/physiol Actions
Gli anticorpi anti-tirosina idrossilasi reagiscono con la maggior parte delle specie di mammifero e con molte altre specie. È stato riportato che questo anticorpo non funziona su tessuti umani inclusi in paraffina.
Tirosina idrossilasi Mediante western blot, AB152 identifica selettivamente una singola banda di circa 62kDa (ridotta) corrispondente alla tirosina idrossilasi. Si prevede che l'anticorpo possa reagire con la maggior parte delle specie di mammifero e con molte altre specie. È stato segnalato che questo anticorpo non funziona su tessuti umani inclusi in paraffina.
Physical form
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone HEPES 10 mM (pH 7,5), NaCl 150 mM (pH 7,5), 100 ug/mL BSA e 50% glicerolo.
Purificata per affinità
Preparation Note
Conservare a -20ºC -70ºC in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Non conservare in un congelatore a sbrinamento automatico.
Analysis Note
Controllo
CONTROLLO POSITIVO: cervello (corpo striato, terminazioni nervose) e ghiandole surrenali.
CONTROLLO NEGATIVO: fegato
Testato regolarmente in analisi di western blot su lisati della linea cellulare PC12.
Analisi mediante western blot:
l′utilizzo di questo lotto con diluizione 1:1000 ha rilevato la tirosina idrossilasi in 10 μg di lisato di linea cellulare PC12.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AB5935MAB318SAB4200697
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
Gene Information
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
Gene Information
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
Gene Information
human ... TH(7054)
species reactivity
human, mollusk, feline, ferret, Aplysia (marine mollusc), rat, squid, Drosophila, mouse
species reactivity
avian, rat, mouse
species reactivity
zebrafish, mouse, rat, vole, human, frog, lizard, monkey, chicken
species reactivity
rat, dog, rabbit, human, sheep, guinea pig, mouse, monkey, bovine
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Articoli
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Visualizza tutti gli articoli
Contenuto correlato
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
There’s so much room for experimental variability in traditional immunodetection workflows. For your peace of mind – and ours – we designed the SNAP i.d.® 2.0 system to streamline your Western blot and immunohistochemistry experiments. The concept is simple: a vacuum-driven flow of blocking, antibody, and washing solutions reduces slide and membrane handling. That means a lot less shaking, dipping, pouring and waiting. And now you can process multiple blots and slides in parallel, so it’s easy to apply consistent conditions across experiments.
Visualizza tutti i contenuti correlati
Writing memories with light-addressable reinforcement circuitry.
Claridge-Chang, A; Roorda, RD; Vrontou, E; Sjulson, L; Li, H; Hirsh, J; Miesenbock, G
Cell null
Axon guidance of mouse olfactory sensory neurons by odorant receptors and the beta2 adrenergic receptor.
Feinstein, P; Bozza, T; Rodriguez, I; Vassalli, A; Mombaerts, P
Cell null
Bret C Mobley et al.
PloS one, 10(7), e0133897-e0133897 (2015-07-30)
Neuroblastoma is a pediatric malignancy of the sympathetic ganglia and adrenal glands, hypothesized to originate from progenitors of the developing sympathetic nervous system. Amplification of the MYCN oncogene is a genetic marker of risk in this disease. Understanding the impact
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
AB15204053252287138
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Hello! What is the concentration in mg/ml of AB152?
    1 risposta
    1. The concentration of this product is 150 µg/mL.
      Utile?
  2. Greetings, I would like to know if this Antibody can be used for immune cytochemistry procedure with dopaminergic cell line N27-A
    1 risposta
    1. As it shows in the link below, MAB318-AF488 has been used for detection of tyrosine hydroxylase in SCC196. Theoretically AB152 should work but it has not been tested in house.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/130/252/scc196ds.pdf