SAB4200697
Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody, Mouse monoclonal
clone TH-16, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
TH, TYH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TH-16, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, dog, rabbit, human, sheep, guinea pig, mouse, monkey, bovine
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of rat PC-12 cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TH(7054)
Descrizione generale
Tyrosine hydroxylase (TH) is encoded by the gene mapped to human chromosome 11p15. TH is a tetramer of four identical subunits, which is characterized with a regulatory, catalytic, and tetramerization domains. The enzyme utilizes tyrosine, BH4 and O2 as co-substrates, and Fe2+ as a cofactor.
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato