Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 405,00 € |
Informazioni su questo articolo
405,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
API family
tolcapone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2cc(O)c(O)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11NO5/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(17)10-6-11(15(19)20)14(18)12(16)7-10/h2-7,16,18H,1H3
InChI key
MIQPIUSUKVNLNT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... COMT(1312)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Tolcapone Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family tolcapone | API family - | API family tolcapone | API family tolcapone |
| Gene Information human ... COMT(1312) | Gene Information human ... COMT(1312) | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tolcapone
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1670207-200MG | 04061833833797 |