Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 76,60 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 297,00 € |
Informazioni su questo articolo
76,60 €
Nome del prodotto
Tolcapone, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2cc(O)c(O)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11NO5/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(17)10-6-11(15(19)20)14(18)12(16)7-10/h2-7,16,18H,1H3
InChI key
MIQPIUSUKVNLNT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... COMT(1312)
Application
Tolcapone has been used in methyltransferase assay in human embryonic kidney 293 cells.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tolcapone
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?