1670229
USP
Tolcapone Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxy-4′-methyl-5-nitrobenzophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tolcapone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C15H13NO5/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(17)11-7-12(16(19)20)15(18)13(8-11)21-2/h3-8,18H,1-2H3
VCNSNEJUGBEWTA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Tolcapone
- Tolcapone Tablets
Risultati analitici
WGK 3