Vai a
1604574
USP
Rivaroxaban Related Compound J
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Chloro-N-(4-{(S)-5-[(5-chlorothiophene-2-carboxamido)methyl]-2-oxooxazolidin-3-yl} phenyl)-N-(2-{2-oxo-2-[({(S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholino)phenyl]oxazolidin-5-yl}methyl) amino]ethoxy}ethyl)thiophene-2-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
20 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.820,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H36CI2N6O10S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1066.68
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1.820,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
API family
rivaroxaban
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1C(=O)N(CCOCC(=O)NC[C@@H]5OC(=O)N(C5)c6ccc(cc6)N7CCOCC7=O)c2ccc(cc2)N3C[C@@H](OC3=O)CNC(=O)c4[s]c(cc4)Cl)Cl
InChI key
CYLLZCQTBKRWBP-NSOVKSMOSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Rivaroxaban Related Compound J USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Rivaroxaban
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
160459616045521604530
Rivaroxaban United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1604530
Rivaroxaban
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
rivaroxaban
API family
rivaroxaban
API family
rivaroxaban
API family
rivaroxaban
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1604574-20MG04065269129264
1604574-30MG04061842579525