Documenti fondamentali
1604596
USP
Rivaroxaban Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-2-({2-Oxo-3-[4-(3-oxomorpholino)phenyl]oxazolidin-5-yl}methyl)isoindoline-1,3-dione
Scegli un formato
20 MG
1.710,00 €
1.710,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
1.710,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.710,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
rivaroxaban
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N3(C[C@@H](OC3=O)CN4C(=O)c5c(cccc5)C4=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2=O
InChI
1S/C22H19N3O6/c26-19-13-30-10-9-23(19)14-5-7-15(8-6-14)24-11-16(31-22(24)29)12-25-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(25)28/h1-8,16H,9-13H2/t16-/m1/s1
KUQNYAUTIWQAKY-MRXNPFEDSA-N
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Applicazioni
Rivaroxaban Related Compound G USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Rivaroxaban
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)