Vai a
1604530
USP
Rivaroxaban
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-Rivaroxaban, 5-Chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
710,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18ClN3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.88
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
710,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
rivaroxaban
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(ccc1C(=O)NC[C@@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl
InChI
1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1
InChI key
KGFYHTZWPPHNLQ-AWEZNQCLSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Rivaroxaban USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Rivaroxaban Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0002187SML28441604541
Rivaroxaban United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1604530
Rivaroxaban
Rivaroxaban CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002187
Rivaroxaban
Rivaroxaban ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2844
Rivaroxaban
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
rivaroxaban
API family
rivaroxaban
API family
-
API family
rivaroxaban
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rivaroxaban
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)