Vai a
1601849
USP
Residual Solvent Class 2 - Xylenes
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Xylenes solution, Xylenes in dimethyl sulfoxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
3 x 1.2 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
425,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.17
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
425,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Residual Solvent Class 2 - Xylenes USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
XX0055247642214736
Xylenes Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
XX0055
Xylenes
Xylenes ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Sigma-Aldrich
247642
Xylenes
Xylenes reagent grade
Sigma-Aldrich
214736
Xylenes
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
1601849-3X1.2ML04061838745309