Documenti fondamentali
247642
Sigma-Aldrich
Xileni
Xylenes
ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Sinonimo/i:
Miscela di isomeri di xilene
Scegli un formato
500 ML
63,00 €
1 L
99,20 €
2.5 L
100,00 €
18 L
573,00 €
20 L
633,00 €
63,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
63,00 €
1 L
99,20 €
2.5 L
100,00 €
18 L
573,00 €
20 L
633,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
63,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
18 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Stato
liquid
Composizione
C6H5CH2CH3, ≤25%
Limite di esplosione
7 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
H2SO4, passes test
≤0.003% S compounds
≤0.05% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
137-140 °C (lit.)
Punto di fusione
-34 °C
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è una miscela di orto-,meta- e para- xileni, ovvero forme isomere dello xilene, un idrocarburo aromatico utilizzato diffusamentecome solvente in una varietà di reazioni chimiche.
Applicazioni
Questi xileni possono essere usati come solvente:
  • nella reazione di accoppiamento incrociato di Suzuki catalizzato da tetrafosfina/palladio tra alogenuri arilici stericamente ingombranti e acidi arilboronici per sintetizzare addotti biarilici tri-orto-sostituiti
  • Per la N-alchilazione di ammine o ammoniaca con alcoli a formare N-alchil ammine
  • Per sintetizzare poliimmidi aromatiche per reazione tra diammine fosfinate asimmetriche e dianidridi via polimerizzazione in soluzione.
Confezionamento
disponibili flaconi rivestiti in poliestere: codici prodotto 247642-1L-CB, 247642-4L-CB and 247642-4X4L-CB
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system,Liver,Kidney, hearing organs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
α-Terpinene ≥95.0% (GC)
Sigma-Aldrich
86473
α-Terpinene
Magdalena Pasarica et al.
Diabetes, 58(3), 718-725 (2008-12-17)
Based on rodent studies, we examined the hypothesis that increased adipose tissue (AT) mass in obesity without an adequate support of vascularization might lead to hypoxia, macrophage infiltration, and inflammation. Oxygen partial pressure (AT pO2) and AT temperature in abdominal
A study of nonrigid aromatic molecules by supersonic molecular jet spectroscopy. I. Toluene and the xylenes.
Breen PJ, et al.
J. Chem. Phys. , 87(4), 1917-1926 (1987)
Transport and isomerization of xylenes over HZSM-5 zeolites.
Mirth G, et al.
J. Catal., 139(1), 24-33 (1993)
Cheng-Xiong Yang et al.
Analytical chemistry, 83(18), 7144-7150 (2011-08-04)
The diverse structures and pore topologies, accessible cages and tunnels, and high surface areas make metal-organic frameworks attractive as novel media in separation sciences. Here we report the slurry-packed MIL-101(Cr) column for high-performance liquid chromatographic separation of substituted aromatics. The
Jennifer V Littlejohns et al.
Journal of hazardous materials, 175(1-3), 872-882 (2009-12-05)
A dynamic mathematical model has been developed to predict the performance of a stirred tank, solid-liquid two-phase partitioning bioreactor (SL-TPPB) for the treatment of benzene, toluene, ethylbenzene and o-xylene (BTEX) contaminated gases. The SL-TPPB system consists of an aqueous phase
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. What are the dissimilarities between Xylenes ACS (247642) and Xylenes histological grade (534056)?
    1 risposta
    1. The term "histological grade" does not have a precise definition; it simply indicates that the intended use for the product is in histology. For a histological grade product, the company selling the product sets the product specifications. In the case of xylene, there is no direct testing performed to ensure the product provides suitable performance in a wide range of histological procedures.
      On the other hand, if a product is sold to ACS specifications, it means that any company selling an ACS grade of chemical must meet the specifications set forth by the American Chemical Society (ACS). Therefore, it should not make a difference as to which company an ACS grade product is sourced from.
      It's possible that a histological grade of xylene may not be suitable for some applications, although it is likely suitable for many applications. However, there is an expectation that an ACS grade xylene should be suitable for use in histological applications, even though ACS does not include a suitability test for use in histology.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto