214736
Xileni
reagent grade
Sinonimo/i:
Miscela di isomeri di xilene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
18 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥75.0% (xylenes isomers)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
867 °F
Limite di esplosione
7 %
Impurezze
≤25% ethylbenzene
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. eboll.
137-140 °C (lit.)
Punto di fusione
-34 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.