Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 855,00 € |
Informazioni su questo articolo
855,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
packaging
pkg of 1 mL
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(N=O)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
MAXCWSIJKVASQC-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. For further information and support, including certificate/ product information sheets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
It is also used to prepare standard, and sensitivity solutions to determine NMPA impurity in drug substances and drug products (valsartan, irbesartan, and losartan potassium etc) by chromatography according to general chapter 〈1469〉 of United States Pharmacopeia.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard ( | grade pharmaceutical primary standard ( | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard ( |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecules) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 1 mL | packaging pkg of 1 mL | packaging pkg of 1 mL | packaging pkg of 1 mg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrosomethylphenylamine (NMPA)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Un ampio assortimento di standard di riferimento primari altamente caratterizzati da utilizzare seguendo i metodi monografici di USP-NF per l’analisi di principi attivi e forme di dosaggio, di eccipienti farmaceutici, ingredienti e integratori alimentari.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1466607-1ML | 04065267032047 |