Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 645,00 € |
Informazioni su questo articolo
645,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
packaging
pkg of 1 mL
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(N=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
UMFJAHHVKNCGLG-WFGJKAKNSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. For further information and support, including certificate/ product information sheets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also used to prepare internal standard, and internal standard stock solutions to determine nitrosamine impurity in drug substances and drug products by chromatography according to general chapter <1469> of United States Pharmacopeia.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard ( | grade pharmaceutical primary standard ( | grade pharmaceutical primary standard ( | grade pharmaceutical primary standard ( |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format single component solution (solution in methanol) | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) USP Biologics | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) USP Biologics |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging pkg of 1 mL | packaging pkg of 1 mg | packaging pkg of 1 mL | packaging pkg of 1 mg |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
17829-05-9 + 67-56-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?