Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 459,00 € |
Informazioni su questo articolo
459,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
eucalyptus oil
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1C2(CCC(C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| API family eucalyptus oil | API family eucalyptus oil | API family - | API family - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eucalyptus oil
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
134.8 °F - closed cup
flash_point_c
57.1 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
8000-48-4
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?