The product is not sterile. This material is intended for flavor or fragrance development and would not be suitable for biomedical applications.
W246680
Eucalyptus oil
natural, ≥80%, product of Dutch Essential Oils, FG
Scegli un formato
43,30 €
Scegli un formato
About This Item
43,30 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
(Eucalyptus Globulus)
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥80%
Qualità
400
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
limonene (sum of D, L and DL), Eucalyptus spp. leaf oil
Categoria alternativa più verde
Organolettico
camphoraceous; herbaceous
Stringa SMILE
O1C2(CCC(C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Hi, I hope you are doing well. I need to know about the oil whether it is sterile or not as I am interested in using for some biomedical application in which highest level of sterility is required.
1 risposta-