Documenti fondamentali
W246665
Sigma-Aldrich
Eucalyptus oil
greener alternative
natural, ≥65%, product of Dutch Essential Oils, FG
Scegli un formato
W246665-SAMPLE-K
42,00 €
1 KG
58,80 €
10 KG
462,00 €
25 KG
1.010,00 €
42,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W246665-SAMPLE-K
42,00 €
1 KG
58,80 €
10 KG
462,00 €
25 KG
1.010,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2466
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
42,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
(Eucalyptus Globulus)
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
≥65%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
limonene (sum of D, L and DL), Eucalyptus spp. leaf oil
Categoria alternativa più verde
Organolettico
camphoraceous; herbaceous
Stringa SMILE
O1C2(CCC(C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Navigating the complexities of labeling flavors as natural in the EU is crucial for food manufacturers. Recent discussions on the use of genetically modified microorganisms in flavor production have sparked debate, potentially reshaping the definition of natural flavors.
Essential oils are complex natural extracts consisting of aromatic compounds and related organic chemicals. While they hold great value as fragrance and flavor ingredients, their significant risk of adulteration necessitates consistent formulator testing for quality, naturalness, and allergen levels.
Addressing consumer needs for religious and ethical food preferences is crucial in today's discerning market.