Vai a
UC448
Paracetamol sulfate potassium salt
≥97% (HPLC), analgesic agent, solid
Sinonimo/i:
4-Acetamidophenol sulfate ester potassium salt, Acetaminophen sulfate potassium salt, N-(4-Sulfoxyphenyl)acetamide monopotassium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
532,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
698,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8KNO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.32
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
532,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Paracetamol sulfate potassium salt, solid, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
mp
163 °C
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].CC(=O)Nc1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO5S.K/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13;/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AJYPYWFCUWHZMZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Paracetamol is an aminophenol derivative. It functions as an analgesic and antipyretic drug, which has weak inflammatory effect. Paracetamol is used to treat pyrexia and mild to moderate pain. It might inhibit atherosclerosis through its antioxidant activity.
Application
Paracetamol sulfate potassium salt has been used as a standard for HPLC assays of acetaminophen[1].
Biochem/physiol Actions
Phase II metabolite of paracetamol.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
Paracetamol sulfate potassium salt is soluble in water.
Other Notes
Occasionally, it may be necessary to supply as the sodium salt
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
UC283H8759N7251
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
crystalline
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
off-white
color
yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paracetamol sulfate potassium salt
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
UC448-10MG04061832932286
UC448-5MG04061837410284