Vai a
T7205
Tegafur
powder
Sinonimo/i:
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furyl)uracil, Ftorafur, Tegafur
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
94,40 €
80,24 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
299,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9FN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.17
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
241-846-2
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
80,24 €
Prezzo di listino94,40 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
171-173 °C (lit.)
solubility
DMSO: >50 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
FC1=CN(C2CCCO2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H9FN2O3/c9-5-4-11(6-2-1-3-14-6)8(13)10-7(5)12/h4,6H,1-3H2,(H,10,12,13)
InChI key
WFWLQNSHRPWKFK-UHFFFAOYSA-N
Application
Tegafur has been used as an internal standard for the analysis of 5′DFCR (5′deoxyfluorocytidine) and 5′DFUR (5′deoxyfluorouridine) using HPLC techniques[1]. Tegafur has also been used as an internal standard for the chromatographic assay of azidothymidine (AZT)[2].
Biochem/physiol Actions
Tegafur is a pro-drug of 5-fluorouracil, an antimetabolite used as an antineoplastic agent. It has been used as adjuvant chemotherapy for curatively resected colorectal cancer therapy.
Preparation Note
Tegafur is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 50 mg/ml.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F5307PZ0215PZ0327
Tegafur powder
Sigma-Aldrich
T7205
Tegafur
PF-04701475 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0215
PF-04701475
PF06650833 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0327
PF06650833
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >50 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)