PZ0327
PF06650833
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[[(2S,3S,4S)-3-Ethyl-4-fluoro-5-oxo-2-pyrrolidinyl]methoxy]-7-methoxy-6-isoquinolinecarboxamide, PF-06650833
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC(C1=C(OC)C=C2C(C=CN=C2OC[C@@H]3[C@H](CC)[C@H](F)C(N3)=O)=C1)=O
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-3-10-13(22-17(24)15(10)19)8-26-18-11-7-14(25-2)12(16(20)23)6-9(11)4-5-21-18/h4-7,10,13,15H,3,8H2,1-2H3,(H2,20,23)(H,22,24)/t10-,13+,15-/m0/s1
JKDGKIBAOAFRPJ-ZBINZKHDSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3