Vai a
S6451
SCH-442416
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(2-Furanyl)-7-[3-(4-methoxyphenyl)propyl]-7H-pyrazolo [4,3-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-5-amine; 5-amino-7-(3-(4-methoxyphenyl)propyl)-2-(2 furyl)pyrazolo[4,3-e]-1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidine; 5-Amino-7-[3-(4-methoxy)phenylpropyl]-2-(2-furyl)-pyrazolo[4,3-e]-1,2,4-triazolo[1,5-c]pyrimidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
578,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H19N7O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
578,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light tan to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CCCn2ncc3c2nc(N)n4nc(nc34)-c5ccco5)cc1
InChI
1S/C20H19N7O2/c1-28-14-8-6-13(7-9-14)4-2-10-26-18-15(12-22-26)19-23-17(16-5-3-11-29-16)25-27(19)20(21)24-18/h3,5-9,11-12H,2,4,10H2,1H3,(H2,21,24)
InChI key
AEULVFLPCJOBCE-UHFFFAOYSA-N
Application
SCH-442416 has been used:
  • as a selective adenosine A2A antagonist to study its effects on cyclic adenosine monophosphate (cAMP) production in T/C-28a2 chondrocytes or hFOB 1.19 osteoblasts [1]
  • as a presynaptic A2A receptor antagonists to study its effects on receptor blockade on δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) self-administration in squirrel monkeys [2]
  • as a presynaptic A2A receptor antagonists to study its effects on cocaine-induced locomotion and cocaine-seeking in mice
Biochem/physiol Actions
SCH-442416 potent and selective Adenosine A2a antagonist. SCH-442416 is >10,000-fold selective for A2a compared to other adensosine receptors.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z0153SML0273PZ0357
SCH-442416 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S6451
SCH-442416
ZM 241385 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
Z0153
ZM 241385
VAS2870 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0273
VAS2870
PF-06412562 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
PZ0357
PF-06412562
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: >15 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)