Documenti fondamentali
PZ0357
Sigma-Aldrich
PF-06412562
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[4-(4,6-Dimethyl-5-pyrimidinyl)-3-methylphenoxy]-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, 4-[4-(4,6-Dimethylpyrimidin-5-yl)-3-methylphenoxy]-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine, PF 06412562, PF06412562
Scegli un formato
5 MG
79,30 €
25 MG
347,00 €
79,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
79,30 €
25 MG
347,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.37
Codice UNSPSC:
41105101
NACRES:
NA.77
79,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 30 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC1=C(C2=C(C)N=CN=C2C)C=CC(OC3=NC=CC4=C3C=NN4)=C1
InChI
1S/C19H17N5O/c1-11-8-14(25-19-16-9-23-24-17(16)6-7-20-19)4-5-15(11)18-12(2)21-10-22-13(18)3/h4-10H,1-3H3,(H,23,24)
IDIUJOHYYBNCPC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-06412562 is a dopamine receptor D1 (DRD1) agonist ligand.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)